Documenti fondamentali
Z327549
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 25 mL, blue graduations
Scegli un formato
10 EA
52,50 €
52,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
52,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
52,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
subdivision 0.5 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
25 mL
Altezza
170 mm
Colore
blue graduations
applicazioni
PFAS testing
Descrizione generale
Tall form, PP, high clarity. Class B (TC, In), certified according to DIN 12681 and ISO 6706. Exposure to temperatures upto 80 °C will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60 °C is recommended to pressure marks and inscriptions. Strengthened rim increases overall dimensional stability. Functional spout minimizes spills. Hexagonal base with knobs for increased stability. Easy-to-read graduations. Extremely durable.
Altre note
BR34820 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.