Documenti fondamentali
CLS3022P25
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 25 mL
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
Scegli un formato
12 EA
193,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
193,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduations 0.5 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3022P-25
Alt. × diam. est.
170 mm × 20 mm
Misura
25 mL
Descrizione generale
Transluscent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated "to contain" (TC). Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)