Documenti fondamentali
CLS3022P1L
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 1 L
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
Scegli un formato
6 EA
270,00 €
270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
270,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduations 10 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3022P-1L
Alt. × diam. est.
440 mm × 65 mm
Misura
1 L
Descrizione generale
Transluscent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated "to contain" (TC). Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)