Z326429
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
Scegli un formato
64,50 €
Scegli un formato
About This Item
64,50 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3 flask
Giunto
joint ST/NS neck12/21
Descrizione
calibrated to contain (TC, IN)
Caratteristiche
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 37405
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: 0.06 mL
Capacità
50 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)