Documenti fondamentali
Z290548
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 500 mL
Scegli un formato
1 EA
164,00 €
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
164,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass housing
Caratteristiche
graduation
Confezionamento
pkg of 1 ea
Capacità imbuto
500 mL
Diam. membrana
47 mm
Diam. collo
47 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)