Z325821
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
type 1 (zero on top), capacity 2 mL , with 0.02 subdivisions
Scegli un formato
73,20 €
Scegli un formato
About This Item
73,20 €
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glas®
agenzia
according to DIN 12 697
Caratteristiche
class AS
graduation
subdivision 0.02 mL
partial delivery
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27725
Campo di misura
accuracy: 0.02 mL
Capacità
2 mL , with 0.02 subdivisions
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.