Z324191
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder
volume 250 mL
Scegli un formato
45,30 €
Scegli un formato
About This Item
45,30 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
subdivision 2 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
250 mL
Altezza
335 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)