Documenti fondamentali
CLS6970SR
Corning® magnetic stir bar retrievers
ergonomic stir bar retriever, 1/cs
Sinonimo/i:
stir bar retrievers
Scegli un formato
1 EA
13,80 €
13,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
13,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.73
13,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 6970SR
Compatibilità
all stirring models
Categorie correlate
Descrizione generale
The Corning stir bar retriever contains a strong magnet to remove a stir bar from all glass and plastic containers used in the laboratory. The container must be taken off the magnetic stirrer before using the retriever as the high-powered magnet in the stirrer cancels out the one in the retriever. The handle is designed for ergonomic and easy retrieval. The retriever is available one per case.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)