Documenti fondamentali
Z323500
BRAND® SILBERBRAND burette, lateral stopcock
volume 25 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Scegli un formato
2 EA
169,00 €
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
169,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
agenzia
according to DIN 12 700-3
Caratteristiche
subdivision 0.05 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND 13566
Campo di misura del volume
25 mL, accuracy: ±0.05 mL
Lunghezza
~800 mm
Volume
25 mL
Descrizione generale
Class B. With Schellbach stripe. Calibrated to deliver (TS, EX). High contrast black enamel graduations and inscriptions.
PTFE valve spindle operates smoothly yet is tight, even without lubrication, so there is no grease residue on the burette. The valve spindle is replaceable. Tight seal without force, a gentle turn is all it takes to close the burette valve.
Altre note
BR13566 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)