Z323519
BRAND® SILBERBRAND burette, lateral stopcock
volume 50 mL, accuracy: ±0.08 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Scegli un formato
169,00 €
Scegli un formato
About This Item
169,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
agenzia
according to DIN 12 700-3
Caratteristiche
subdivision 0.1 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND 13568
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: ±0.08 mL
Lunghezza
~800 mm
Volume
50 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
PTFE valve spindle operates smoothly yet is tight, even without lubrication, so there is no grease residue on the burette. The valve spindle is replaceable. Tight seal without force, a gentle turn is all it takes to close the burette valve.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)