Y22001
EnPresso® Y Defined
Growth system for expressing protein in yeast
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Stato
tablet
pH
6.8
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Azioni biochim/fisiol
By controlling growth rate and metabolism, a greater proportion of expressed protein can be correctly folded to improve solubility, minimize the risk of inclusion body formation, and ensure functionality of the final product.
EnPresso® growth systems maintain pH, provide adequate minerals, vitamins and trace elements to support growth, and use proprietary EnBase™ technology to ensure a constant, slow release of glucose from a polysaccharide substrate.
See all available products from EnPresso B Growth Systems.
Stato fisico
120 tablets in 40 orange bags
1 bottle (20 ml) Reagent A
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)