Documenti fondamentali
WH0001264M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CNN1 antibody produced in mouse
clone 2F5-1H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SMCC, Anti-SmCalp, Anti-calponin 1, basic, smooth muscle
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1146
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1146
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F5-1H4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CNN1(1264)
Immunogeno
CNN1 (AAH22015, 1 a.a. ~ 297 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSAHFNRGPAYGLSAEVKNKLAQKYDHQREQELREWIEGVTGRRIGNNFMDGLKDGIILCEFINKLQPGSVKKINESTQNWHQLENIGNFIKAITKYGVKPHDIFEANDLFENTNHTQVQSTLLALASMAKTKGNKVNVGVKYAEKQERKFEPGKLREGRNIIGLQMGTNKFASQQGMTAYGTRRHLYDPKLGTDQPLDQATISLQMGTNKGASQAGMTAPGTKRQIFEPGLGMEHCDTLNVSLQMGSNKGASQRGMTVYGLPRQVYDPKYCLTPEYPELGEPAHNHHAHNYYNSA
Azioni biochim/fisiol
Calponin 1 (CNN1) plays a key role in regulation of smooth muscle contraction in various physiological situations. Measurement of CNN1 level in maternal serum is considered to be a potent method for the short-term prediction of preterm birth in women with threatened preterm labor. CNN1 also acts as a cardiac and smooth muscle differentiation marker. In addition, it is also implicated in the actomyosin stabilization and cell motility repression.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Calponin1 inhibits dilated cardiomyopathy development in mice through the ?PKC pathway.
Lu D
International Journal of Cardiology, 173, 146-153 (2014)
Maternal serum calponin 1 level as a biomarker for the short-term prediction of preterm birth in women with threatened preterm labor.
Cetin O
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine : The Official Journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, 31, 216-222 (2018)
Identification of the Critical Site of Calponin 1 for Suppression of Ovarian Cancer Properties.
Yamane T
Anticancer Research, 35, 5993-5999 (2015)