Documenti fondamentali
BR129728
BRAND® PE-LD Media Bottle with screw cap
capacity 50 mL
Scegli un formato
1 EA
8,40 €
8,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
8,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
8,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
low-density polyethylene bottle
round bottle
Giunto
Joints threaded neck (GL32)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
with cap
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 129728
Capacità
50 mL
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)