W3144
Wortmannin
from Penicillium funiculosum, ≥95% (HPLC), solution, PI3-kinase inhibitor
Sinonimo/i:
Antibiotic SL-2052
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Wortmannin, Ready Made Solution, from Penicillium funiculosum, ≥95% (HPLC)
Origine biologica
Penicillium funiculosum
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Concentrazione
10 mM in DMSO (0.2 μm filtered)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[o]1c2c3c(c1)C(=O)O[C@@H]([C@@]3(C4=C([C@H]5[C@](C[C@H]4OC(=O)C)(C(=O)CC5)C)C2=O)C)COC
InChI
1S/C23H24O8/c1-10(24)30-13-7-22(2)12(5-6-14(22)25)16-18(13)23(3)15(9-28-4)31-21(27)11-8-29-20(17(11)23)19(16)26/h8,12-13,15H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13+,15+,22-,23-/m0/s1
QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
Informazioni sul gene
human ... PIK3CD(5293) , PIK3CG(5294) , PIK3R1(5295)
Applicazioni
- as a phosphoinositide 3-kinase (PI3K) pathway inhibitor[1]
- as an endoderm-inducing agent in stem cell selection and differentiation[2]
- as a autophagy inhibitor[3]
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology