681676
Wortmannin
InSolution, ≥95%, fungal metabolite that acts as a selective, cell-permeable and irreversible inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase (PI 3-kinase)
Sinonimo/i:
InSolution Wortmannin, MLCK Inhibitor II
Scegli un formato
145,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
145,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 10053
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Articoli
Discover definitions and uses for irreversible inhibitors including the types of irreversible inhibitors: suicide inhibitors, heavy metal inhibitors, and time-dependent inhibitors.