Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution | 77,40 € |
5 g | Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution | 301,00 € |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Phenylarsine oxide, ≥97%, powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
color
white to off-white
mp
145-148 °C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
SMILES string
O=[As]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5AsO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form liquid |
| assay ≥97% | assay ≥96% (titration) | assay - | assay ≥99.5% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility chloroform: 100 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white to off-white | color white | color - | color - |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylarsine oxide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
637-03-6
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?