V4139
Anti-Vinculin Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Vinculin Antibody - Anti-Vinculin antibody produced in rabbit, Vinculin Antibody Sigma
Scegli un formato
584,00 €
Scegli un formato
About This Item
584,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Vinculin antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~116 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
indirect immunofluorescence: 15-30 μg/mL using acetone-fixed frozen sections of rat or human heart
western blot: 2.5-5 μg/mL using whole extracts of cultured mouse NIH3T3 cells and human hepatoma HepG2 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunofluorescence
- immuno-histology
- western blotting
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)