Documenti fondamentali
FAK100
Sigma-Aldrich
Kit di colorazione del citoscheletro actinico e delle adesioni focali
The Actin Cytoskeleton & Focal Adhesion Staining Kit consists of TRITC-conjugated phalloidin, anti-Vinculin & DAPI for the immunofluorescent staining of actin filaments in the cytoskeleton as well as the nucleus of the cells.
Sinonimo/i:
Actin Staining Kit
Scegli un formato
100 ASSAYS
588,00 €
588,00 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ASSAYS
588,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
588,00 €
A magazzinoDettagli
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
bovine, pig, human, rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Il Kit di colorazione del citoscheletro actinico e delle adesioni focali è costituito da tre componenti (falloidina coniugata con TRITC, anticorpo anti-vinculina e DAPI) per la colorazione immunofluorescente dei filamenti di actina nel citoscheletro, nelle adesioni focali e nel nucleo delle cellule.
I reagenti e i materiali in dotazione con il Kit di colorazione del citoscheletro actinico e delle adesioni focali sono sufficienti per 100 test (controlli inclusi).
Introduzione
Il citoscheletro actinico è una struttura interconnessa altamente dinamica composta da polimeri di actina e svariati tipi di proteine associate. In tutte le cellule eucariotiche, il citoscheletro actinico media diverse attività biologiche, come il movimento intra- ed extracellulare, e funge da supporto strutturale. A tal scopo, l'organizzazione del citoscheletro actinico deve essere finemente regolata, sia dal punto di vista temporale che spaziale. Infatti molte proteine ad esso associate sono possibile bersaglio delle vie di trasduzione del segnale che controllano l'assemblaggio dell'actina, un processo regolato su più livelli, quali l'organizzazione dei monomeri di actina (proteina G) in polimeri di actina e la superorganizzazione dei polimeri di actina in una rete di filamenti (F-actina, il principale costituente dei microfilamenti) [1]. Questa superorganizzazione dei polimeri di actina in una rete di filamenti è mediata da proteine che formano legami laterali o crociati con l'actina [2, 3, 4]. Il citoscheletro actinico è una struttura dinamica che cambia forma rapidamente in risposta agli stimoli e durante la progressione nel ciclo cellulare. Di conseguenza, l'interruzione della sua normale regolazione può indurre la trasformazione della cellula in senso neoplastico. È stato dimostrato come le cellule trasformate contengano meno F-actina rispetto a quelle normali e presentino un coordinamento atipico dei livelli di F-actina per tutta la durata del ciclo cellulare [5]. Pertanto, i filamenti di actina all'interno della cellula sono fattori importanti che determinano la forma e la motilità cellulari.
Le adesioni focali e le giunzioni aderenti sono complessi associati a membrana che fungono da siti di nucleazione per i filamenti di actina e da cross-linker tra l'esterno della cellula, la membrana citoplasmatica e il citoscheletro actinico [6]. La funzione delle adesioni focali è di tipo strutturale, perché legano la matrice extracellulare (ECM) sul versante esterno all'actina citoscheletrica sul versante interno. Sono anche sedi di trasduzione del segnale, in quanto innescano la cascata di segnalazione in risposta all'adesione. Le adesioni focali sono composte da recettori del tipo delle integrine, esternamente connessi alla ECM e internamente associati a complessi proteici contenenti vinculina (marcatore universale delle adesioni focali), talina, a-actinina, paxillina, tensina, zixina e FAK (chinasi di adesione focale) [7,8].
Il Kit di colorazione del citoscheletro actinico e delle adesioni focali CHEMICON (N° Cat. FAK100) è uno strumento immunocitochimico molto sensibile che contiene falloidina coniugata a un marcatore fluorescente (TRITC), che serve per mappare l′orientamento dei filamenti di actina all'interno della cellula, e un anticorpo monoclonale di topo anti-vinculina, che colora in modo altamente specifico le adesioni focali della cellula.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Sotto categoria di ricerca
Citoscheletro
Componenti
Anticorpo monoclonale purificato anti-vinculina, clone 7F9 (N° Comp. 90227). Una microprovetta contenente 100 μL alla concentrazione di 1 mg/mL.
Falloidina coniugata con TRITC (N° Comp. 90228). Una microprovetta contenente 15 μg.
DAPI (N° Comp. 90229). Una microprovetta contenente 100 μL.
Stoccaggio e stabilità
Se conservati a 2-8 ºC, i componenti del kit sono stabili fino alla data di scadenza. Non congelare e non esporre a temperature elevate. Dopo la data di scadenza, scartare i reagenti rimasti.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Visita l’Archivio dei documenti
M Omidi et al.
Metallomics : integrated biometal science, 12(6), 916-934 (2020-05-01)
Metallic implant biomaterials predominate in orthopaedic surgery. Compared to titanium-based permanent implants, magnesium-based ones offer new possibilities as they possess mechanical properties closer to the ones of bones and they are biodegradable. Furthermore, magnesium is more and more considered to
Design of a novel fibronectin-mimetic peptide-amphiphile for functionalized biomaterials.
Mardilovich, Anastasia, et al.
Langmuir, 22, 3259-3264 (2006)
High intracellular iron oxide nanoparticle concentrations affect cellular cytoskeleton and focal adhesion kinase-mediated signaling.
Soenen SJ, Nuytten N, De Meyer SF, De Smedt SC, De Cuyper M
Small null
Cell culture and motility study on a polymer surface with a nanometer-scaled stripe structure.
Sakamoto Y, Sato K, Abo M, Tsukahara T, Kitamori T, Abe K, Yoshimura E
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry null
Patterning discrete stem cell culture environments via localized self-assembled monolayer replacement.
JT Koepsel, WL Murphy
Langmuir null