UC177
(±)-Mephenytoin
Sinonimo/i:
(±)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (±)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
crystals
Colore
off-white
Punto di fusione
115-118 °C
135-137 °C
Solubilità
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)
GMHKMTDVRCWUDX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)