Vai a
UC175
(S)-(+)-Mephenytoin
≥98% (HPLC), solid, CYP2B6 & CYP2C19 substrate
Sinonimo/i:
(S)-(+)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (S)-(+)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1080,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1870,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.25
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1080,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
(S)-(+)-Mephenytoin, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
mp
135-138 °C
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@]1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)/t12-/m0/s1
InChI key
GMHKMTDVRCWUDX-LBPRGKRZSA-N
Application
S-Mephenytoin has been used as a CYP2C19 substrate for the analysis of cytochrome P450 metabolism. S-Mephenytoin has also been used as probe substrates for LC/MS-based analysis of relative activity factor (RAF).
Biochem/physiol Actions
CYP2B6 & CYP2C19 substrate. Methenytoin isomer. Anticonvulsant; antiepileptic.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
(S)-(+)-Mephenytoin is soluble in DMSO.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
UC126SML0248B8686
Zolmitriptan ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0248
Zolmitriptan
description
solid, ≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: insoluble, DMSO: >20 mg/mL
color
off-white
color
white
color
white to beige
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)