U3885
UK-78282 monohydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[(Diphenylmethoxy)methyl]-1-[3-(4-methoxyphenyl)propyl]-piperidine monohydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.COc1ccc(CCCN2CCC(CC2)COC(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C29H35NO2.ClH/c1-31-28-16-14-24(15-17-28)9-8-20-30-21-18-25(19-22-30)23-32-29(26-10-4-2-5-11-26)27-12-6-3-7-13-27;/h2-7,10-17,25,29H,8-9,18-23H2,1H3;1H
ZZSQARULZYQMIG-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
We offer many products related to potassium channels for your research needs.