Vai a
M8769
Anti-Mouse IgA (α-chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
578,00 €
491,30 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ODD
Citations:
4
491,30 €
Prezzo di listino578,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Physical form
Lyophilized from 0.01 M sodium phosphate, 0.015 M sodium chloride, pH 7.2
Preparation Note
Reconstitute with 0.135 M sodium chloride.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M8642M1272M8770
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
biological source
goat
biological source
goat
biological source
sheep
biological source
goat
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)