580555
Paclitaxel
from Taxus sp., ≥97% (HPLC), solid, antitumor agent, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Paclitaxel, Taxus sp., Baccatin III N-benzyl-β-phenylisoserine Ester, TAXOL®
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Paclitaxel, Taxus sp., Antitumor and antileukemic agent isolated from the bark of the yew tree.
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
white
Solubilità
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38?,40-,45+,46-,47+/m0/s1
RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Promotes assembly of microtubules and inhibits tubulins disassembly
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Milas, L., et al. 1995. Cancer Chemother. Pharmacol.35, 297.
Donaldson, K.L., et al. 1994. Int. J. Cancer 57, 847.
Hornback, N.B., et al. 1994. In Vivo8, 819.
Manthey, C.L., et al. 1992. J. Immunol. 149, 2459.
Rowinsky, E.K., et al. 1992. Semin. Oncol.19, 646.
Ding, A.H., et al. 1990. Science248, 370.
Mogensen, M.M. and Tucker, J.B. 1990. J. Cell Sci.97, 101.
Slichenmeyer, W.J. and Von Hoff, D.D. 1990. J. Clin. Pharmacol. 30, 770.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.