275581
6-Aminoquinoline
98%
Sinonimo/i:
6-Quinolinamine
Scegli un formato
37,38 €
Prezzo di listino53,40 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
37,38 €
Prezzo di listino53,40 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
146 °C/0.3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
115-119 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H8N2/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H,10H2
RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?