Vai a
TRUERGD
TrueGel3D RGD
Integrin Adhesion Peptide
Sinonimo/i:
3D cell culture matrix
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
137,00 €
3 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
385,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
TrueGel3D® is a commercially available polymer-based diverse array of scaffolds for 3D in vitro tumor models. The RGD peptide present in these hydrogels enable cell attachment.
RGD sequences on extracellular matrix proteins (fibronectin, vitronectin) promote cell adhesion to cellular integrin receptors. The thiol group on the N-terminus of TrueGel3D® RGD peptide acts as linker to bind RGD motif to the polymer (Dextran/PVA). The conjugated RGD motif on polymer promotes adhesion of cells with appropriate integrin receptors.
Application
Polymer with cell adhesion motif (RGD) employed to generate cell-adhesive hydrogel
Features and Benefits
Contains cell adhesion motif RGD (Acetyl-Cys-Doa*-Doa-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-NH2), which binds to appropriate integrin receptors on cells.
*Doa : 8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid
Other Notes
TRUERGD contains RGD degradable polymer lyophilized and water
Legal Information
TRUEGEL3D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
TRUESRGDTRUEDEXSTRUEDEXF
TrueGel3D RGD Integrin Adhesion Peptide
Sigma-Aldrich
TRUERGD
TrueGel3D RGD
description
Integrin Adhesion Peptide
description
Integrin Adhesion Peptide
description
Modified for slow gelling (SLO-DEXTRAN), allow cell recovery
description
Modified for fast gelling (FAST-DEXTRAN),allow cell recovery
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)