Vai a
TRUEPEG
TrueGel3D Crosslinker
PEG non cell-degradable crosslinker
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 μL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
40,70 €
34,59 €
600 μL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
77,80 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Technique(s):
tissue processing: suitable
34,59 €
Prezzo di listino40,70 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
technique(s)
tissue processing: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
PEG-Link is comprised of polyethylene glycol and thiol (SH) groups at each end. The thiol groups form stable thioether bond with thiol-reactive groups of the polymers (Mal-PVA, Mal-Dextran, SG-PVA and SG-Dextran), which results in stable hydrogel. The matrix metalloproteases secreted by cells cannot cleave PEG crosslinker.
Application
TRUEPEG is used to crosslink PVA and dextran polymers to generate stable hydrogel.
Features and Benefits
Non-MMP degradable.
Other Notes
TRUEPEG contains PEG non cell-degradable crosslinker lyophilized and water.
Disclaimer
Avoid prolong exposure of PEG non cell-degradable crosslinker to air.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
TRUEDEXSTRUEPVAFTRUERGD
TrueGel3D RGD Integrin Adhesion Peptide
Sigma-Aldrich
TRUERGD
TrueGel3D RGD
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
cell attachment: suitable
technique(s)
cell attachment: suitable
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueGel3D Crosslinker
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)