Vai a
A8052
Arg-Gly-Asp
≥97% (TLC)
Sinonimo/i:
L-arginyl-glycyl-L-aspartic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
161,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
297,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22N6O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.34
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (TLC)
Biological source:
synthetic
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H22N6O6/c13-6(2-1-3-16-12(14)15)10(22)17-5-8(19)18-7(11(23)24)4-9(20)21/h6-7H,1-5,13H2,(H,17,22)(H,18,19)(H,20,21)(H,23,24)(H4,14,15,16)/t6-,7-/m0/s1
InChI key
IYMAXBFPHPZYIK-BQBZGAKWSA-N
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
Arg-Gly-Asp (RGD) is an integrin binding site, which belongs to the class of adhesive proteins. It functions as a brain tumor targeting ligand.
Application
Arg-Gly-Asp has been used:
  • to saturate the cell surface Arg-Gly-Asp (RGD) receptors and inhibit marrow stromal cell (MSC) attachment to peptide modified hydrogel
  • in adhesion assay
  • in inhibition assay to confirm the β1-integrin-dependency of cell adhesion
  • in textile fabrication and RGD textile functionalization
  • to engineer a population of human dermal fibroblasts with impaired migration
  • to modify glass substrate and evaluate the behavior of human bone marrow mesenchymal stem cells (hBM-MSCs)
  • in the cell culture of human mammary epithelial cells
Biochem/physiol Actions
Primary sequence involved with the binding of proteins to cell surfaces
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
Tripeptide from the cell-attachment domain of fibronectin
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9041G5779A5686
Arg-Gly-Asp ≥97% (TLC)
Sigma-Aldrich
A8052
Arg-Gly-Asp
Arg-Gly-Asp-Ser ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A9041
Arg-Gly-Asp-Ser
description
≥97% (TLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Gene Information
human ... FN1(2335)
Gene Information
human ... ITGA2B(3674), ITGB3(3690)
mouse ... Itgb3(16416)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Can this peptide be filtered through a 0.2 um filter?
    1 risposta
    1. This product is soluble in water (20 to 50 mg/ml) and in 0.1 N acetic acid (20 mg/ml). The filter used was CA (cellulose acetate, PES, Nylon, and PVDF). It is recommended to use low protein binding filter. Here are the protein binding characteristics for syringe filter materials:
      Utile?
  2. Stability of RGD in DNAase-free water and stored at -80 up to what time it remain stable?
    1 risposta
    1. The solution stability of this product has not been evaluated. Several commercial sources have reported that RGD peptides are stable up to 3 months at 4 deg. C. Other sources note that solutions are only stable for 24 hours. No information is available on storage at -80 C. The solution storage of this product would have to be determined by the end user.