Documenti fondamentali
TMO331826-BR
Nunc® barcoded latch rack
for 5.0 mL cryogenic tubes, plastic, 30 positions, case of 10 ea
Sinonimo/i:
tube rack, tube storage
Scegli un formato
10 EACH
304,00 €
304,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EACH
304,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
304,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
plastic
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Nunc 331826-BR
tecniche
cryopreservation: suitable
Descrizione generale
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific Nunc Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes.
Note legali
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)