Documenti fondamentali
TMO312114-0008
Nalgene® wide-mouth square bottle
high-density polyethylene, capacity 250 mL, natural, case of 250 ea
Sinonimo/i:
clear plastic bottle, translucent bottle
Scegli un formato
250 EACH
1.160,00 €
1.160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 EACH
1.160,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1.160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
high-density polyethylene
square
wide-mouth
Confezionamento
case of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 312114-0008
Capacità
250 mL
Colore
natural
Descrizione generale
Easily fill and pour with Thermo Scientific Nalgene Square Wide-Mouth HDPE Bottles with Closure, featuring molded-in graduations for easy measuring and durable, uniform walls that are resistant to splitting or puncturing. These translucent bottles provide visible liquid levels and come in a space-saving square design.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)