Documenti fondamentali
TMO155411
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
borosilicate glass, L × W 57 mm × 25 mm, chamber size 8, sterile, case of 96 ea
Sinonimo/i:
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
Scegli un formato
96 EACH
1.360,00 €
1.360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 EACH
1.360,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.13
1.360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
borosilicate glass
polystyrene chamber
Sterilità
sterile
sterile
Qualità
CE marked
Confezionamento
case of 96 ea
case of 96
Produttore/marchio commerciale
Nunc 155411
Lungh. × largh.
57 mm × 25 mm
Dimens. camera
8
Compatibilità
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
Descrizione generale
  • Excellent for confocal image analysis
  • Optimal for high-power inverted microscopic viewing
  • Chambered coverglass
  • The medium chamber is not removable
Note legali
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)