TMO155361
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
borosilicate glass, L × W 1 mm × 25 mm, chamber size 1, sterile, case of 96 ea
Sinonimo/i:
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
borosilicate glass
polystyrene chamber
Sterilità
sterile
sterile
Qualità
CE marked
Confezionamento
case of 96 ea
case of 96
Produttore/marchio commerciale
Nunc 155361
Lungh. × largh.
1 mm × 25 mm
Dimens. camera
1
Compatibilità
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
Descrizione generale
- Excellent for confocal image analysis
- Optimal for high-power inverted microscopic viewing
- Chambered coverglass
- The medium chamber is not removable
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)