Documenti fondamentali
S6565
Nunc® Lab-Tek® II - CC2 Chamber Slide system
2 wells, glass slide, 4.0 cm2/well, sterile
Sinonimo/i:
cell culture chamber, chamber slides, microscope slides, microscopy slides
Scegli un formato
1 PKG
585,20 €
585,20 €
Prezzo di listino616,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
585,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.13
585,20 €
Prezzo di listino616,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene chamber
Sterilità
sterile
Caratteristiche
CE marked
Produttore/marchio commerciale
Nunc 154852
Confezionamento
pkg of carton of 16
Area superficie pozzetto
4.0 cm2
Volume d’esercizio
1.0-2.0 mL
Compatibilità
suitable for (cell culture; optimal for culturing fastidious cells (e.g. neurons))
Descrizione generale
Nunc® Lab-Tek® II - CC2 Chamber Slide System
  • Chemically coated growth surface on glass slide that mimics polylysine
  • Provides binding sites optimal for fastidious cells (e.g. neurons)
  • Growth surface remains stable without refrigeration
  • Light blue frosted writing area
  • Slide seperator included in each pack
  • CE marked
Note legali
CC2 is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Chamber Slide is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)