Documenti fondamentali
TMO140627
Nunc® Cell Culture Inserts in 24-well Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 3.0 μm, case of 48 ea (supplied as 4 x 24 well plates, each containing 12 inserts)
Sinonimo/i:
multidish membrane insert, treated membrane insert
Scegli un formato
48 EACH
494,00 €
494,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
48 EACH
494,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
494,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polycarbonate
Sterilità
sterile
Confezionamento
case of 48 ea (supplied as 4 x 24 well plates, each containing 12 inserts)
Produttore/marchio commerciale
Nunc 140627
Dimensione pori
3.0 μm pore size
Tipo di binding
cell culture treated
Descrizione generale
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Note legali
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)