Documenti
CLS3470
Corning® Transwell® 24 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 48, pack of 12
Sinonimo/i:
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
product name
Inserti per colture cellulari Corning® Transwell® con membrana in poliestere, 6.5 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
Materiali
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
pack of 12
case of 48
Produttore/marchio commerciale
Corning 3470
Volume di lavoro inserto
0.1 mL
Diam. membrana
6.5 mm
Spessore membrana
10 μm
Misura
24 wells
Area superficiale
0.33 cm2 , cell growth area
Volume di lavoro pozzetto
0.6 mL
Colore
clear
Dimensione pori
0.4 μm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
  • Membrana in poliestere trasparente, spessore 10μm.
  • Trattata per ottimizzare l′adesione cellulare.
  • Confezione: 12 inserti in una piastra da 24 pozzetti, 4 piastre per scatola
  • Ottima visibilità in microscopia a contrasto di fase
  • Sterilizzata con raggi gamma
Gli inserti per coltura cellulare Transwell sono dispositivi di supporto permeabili, pratici e di semplice utilizzo per lo studio delle linee cellulari dipendenti e indipendenti dall′ancoraggio. Sono caratterizzati da una membrana in poliestere sottile, da 10 mm, trasparente al microscopio, trattata per l′utilizzo con colture tissutali per favorire l′adesione e la crescita cellulare.
Fornisce un'eccellente visibilità delle cellule al microscopio a contrasto di fase e rende possibile lo studio della formazione dei monostrati di cellule e della vitalità cellulare.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Visita l’Archivio dei documenti
Sivakumar Murugadoss et al.
Particle and fibre toxicology, 17(1), 10-10 (2020-02-27)
The terms agglomerates and aggregates are frequently used in the regulatory definition(s) of nanomaterials (NMs) and hence attract attention in view of their potential influence on health effects. However, the influence of nanoparticle (NP) agglomeration and aggregation on toxicity is
Karolien Hollanders et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(2), 1335-1348 (2015-01-30)
Rho kinase (ROCK) is associated with VEGF-driven angiogenesis, as well as with inflammation and fibrosis. Therefore, the effect of AMA0428, a novel ROCK inhibitor, was studied in these processes, which highly contribute to the pathogenesis of neovascular AMD. The effect