Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
PTHT24H48
Millipore
Inserti sospesi Millicell® per piastre di coltura a 24 pozzetti
pore size 0.4 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinonimo/i:
cell culture inserts, membrane insert, plate inserts
Scegli un formato
48 PKG
311,00 €
311,00 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
48 PKG
311,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Materiali:
polystyrene housing
translucent PET membrane
Dimensione pori:
0.4 μm
Sterilità:
γ-irradiated
sterile
Tipo di binding:
Tissue Culture (TC)-treated surface
311,00 €
A magazzinoDettagli
Materiali
polystyrene housing
translucent PET membrane
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Caratteristiche
100x106 pores/cm2
Confezionamento
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parametri
max. temp. at 37 °C
tecniche
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Altezza
15.5 mm
Diametro
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
Volume di lavoro inserto
0.2 mL
Spessore membrana
9-16 μm
Misura
24 wells
Area superficiale
0.3 cm2
Colore
translucent membrane
Dimensione pori
0.4 μm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Gli inserti sospesi Millicell® per colture cellulari con membrana in polietilentereftalato (PET) sono ideali per la crescita e la differenziazione di diversi tipi di cellule. Ogni inserto, in confezione singola sterile, ha una membrana traslucida ad alta densità di pori da 0,4 μm, e può accomodarsi nella maggior parte delle piastre per colture tissutali in plastica da 24 pozzetti.
Il disegno flangiato dell’inserto ne permette la sospensione all'interno del pozzetto della piastra di coltura e garantisce l'accesso al monostrato cellulare da entrambi i lati. Gli spazi tra i tre bracci sporgenti facilitano il pipettaggio tra l'esterno dell'inserto e il pozzetto della piastra di coltura.
Applicazioni
  • Proliferazione cellulare
  • Recettori cellulari di superficie
  • Co-colture
  • Crescita di cellule epiteliali
  • Strati feeder
  • Rivelazione in fluorescenza/ Immunoistochimica
  • Tossicologia in vitro
  • Adesione microbica
  • Secrezione polarizzata di proteine
  • Captazione polarizzata
  • Trasporto/Permeabilità
Note legali
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
How to set up barrier formation and permeability assays using cell culture inserts and TEER measurements.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Protocolli
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
Contenuto correlato
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.