Documenti fondamentali
T7288
Sigma-Aldrich
C-Flex®laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/4 in. × 7/16 in.
Scegli un formato
25 FT
113,63 €
T7288-50FT
147,00 €
113,63 €
Prezzo di listino122,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 FT
113,63 €
T7288-50FT
147,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.51
113,63 €
Prezzo di listino122,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
roll of 25 feet
Produttore/marchio commerciale
C-Flex
Diam. int. × diam. est.
1/4 in. × 7/16 in.
Misura parete
3/32 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
Applications: General-purpose lab uses requiring high performance and long life.
Characteristics: Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, excellent chemical resistance, low gas permeability, and a smooth surface. Opaque white.
Certification: Resin meets USP Class VI requirements. Tubing is manufactured according to GMP.
Temperature range: –50 to 275°F (–45 to 135°C)
Sterilize: With autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation.
Note legali
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)