CLS11500
Corning® Transfer Cap with Diptube for 5 L Erlenmeyer Flasks
polypropylene, sterile, case of 4 ea
Sinonimo/i:
Cap for 5 L Flasks, Corning Transfer Cap, Transfer Cap with Diptube
Scegli un formato
752,00 €
Scegli un formato
About This Item
752,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
orange
polypropylene
Sterilità
sterile
Confezionamento
case of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 11500
Diam. tappo
100 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Animal component free vessels
- SAL 10-6 sterilization
- Wide range of product offerings
- Customizable solutions
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)