Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 39,20 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 140,00 € |
Informazioni su questo articolo
39,20 €
Nome del prodotto
Triprolidine hydrochloride, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
solubility
alcohol: soluble 1 in 1.5 of solvent, chloroform: soluble 1 in less than 1 of solvent, H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C=C1)=CC=C1/C(C2=NC=CC=C2)=C\CN3CCCC3.Cl
InChI
1S/C19H22N2.ClH/c1-16-7-9-17(10-8-16)18(19-6-2-3-12-20-19)11-15-21-13-4-5-14-21;/h2-3,6-12H,4-5,13-15H2,1H3;1H/b18-11+;
InChI key
WYUYEJNGHIOFOC-NWBUNABESA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay - | assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility alcohol: soluble 1 in 1.5 of solvent, H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow, chloroform: soluble 1 in less than 1 of solvent | solubility - | solubility ethanol: 10 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL | solubility DMSO: soluble 28 mg/mL, H2O: soluble 4.5 mg/mL |
| Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155), HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358) | Gene Information human ... PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144) |
| originator GlaxoSmithKline | originator - | originator AstraZeneca | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triprolidine hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?