Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 95,60 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 208,00 € |
Informazioni su questo articolo
95,60 €
Nome del prodotto
Aprepitant, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +61 to +71°, c = 1.0 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=CC=C([C@@H]([C@@H](O[C@H](C)C2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)OCC3)N3CC4=NNC(N4)=O)C=C1
InChI
1S/C23H21F7N4O3/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)37-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)34(6-7-36-20)11-18-31-21(35)33-32-18/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H2,31,32,33,35)/t12-,19-,20+/m1/s1
InChI key
ATALOFNDEOCMKK-BYYRLHKVSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color - | color - | color white to beige |
| optical activity [α]/D +61 to +71°, c = 1.0 in methanol | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprepitant
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?