Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
0.5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 182,00 € 154,70 € |
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 303,00 € 257,55 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1140,00 € 969,00 € |
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1870,00 € 1589,50 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 3490,00 € 2966,50 € |
Informazioni su questo articolo
154,70 €
Prezzo di listino182,00 €Risparmia il 15%Nome del prodotto
Amastatin hydrochloride hydrate, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
input
general use sample(s)
mp
202-205 °C
solubility
methanol: 1 mM (Stock solution stable for 1 month at −20 °C. Working solution stable for 1 day.)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].CC(C)C[C@@H](N)[C@H](O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C21H38N4O8.ClH.H2O/c1-9(2)7-12(22)17(28)20(31)25-16(11(5)6)19(30)24-15(10(3)4)18(29)23-13(21(32)33)8-14(26)27;;/h9-13,15-17,28H,7-8,22H2,1-6H3,(H,23,29)(H,24,30)(H,25,31)(H,26,27)(H,32,33);1H;1H2/t12-,13+,15+,16+,17+;;/m1../s1
InChI key
WBYDQJQQTMJMQH-AFROIDPFSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Effective concentration: 1-10 μM.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description - | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source human |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder | form - | form - | form lyophilized powder |
| solubility methanol: 1 mM (Stock solution stable for 1 month at −20 °C. Working solution stable for 1 day.) | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?