Key Documents
T5537
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol dimethacrylate
~95% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH2=C(CH3)COO(CH2CH2O)3COC(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.32
Beilstein:
1797351
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Saggio
~95% (GC)
contiene
~80 ppm hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. eboll.
170-172 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
332.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
167 °C - closed cup