900650
(3-Methacryloxy-2-hydroxypropoxy)propylbis(trimethylsiloxy)methylsilane
95%
Sinonimo/i:
SiGMA
Scegli un formato
71,00 €
Prezzo di listino142,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
71,00 €
Prezzo di listino142,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)(CCCOCC(O)COC(=O)C(=C)C)C
InChI
1S/C17H38O6Si3/c1-15(2)17(19)21-14-16(18)13-20-11-10-12-26(9,22-24(3,4)5)23-25(6,7)8/h16,18H,1,10-14H2,2-9H3
NBOCBWJUDBATAS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)