156329
Bisphenol A dimethacrylate
>98%
Sinonimo/i:
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane dimethacrylate, 2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-methacryloyloxyphenyl)propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol dimethacrylate, BPADMA
Saggio
>98%
Stato
solid
Punto di fusione
72-74 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OC(=O)C(C)=C)cc2
InChI
1S/C23H24O4/c1-15(2)21(24)26-19-11-7-17(8-12-19)23(5,6)18-9-13-20(14-10-18)27-22(25)16(3)4/h7-14H,1,3H2,2,4-6H3
QUZSUMLPWDHKCJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?