The amount of material in a given package size varies from lot to lot. The minimum activity of this product is 1.5 units per milligram of protein. The minimum protein concentration is 80%. As an example, a lot reporting an activity of 1.5 units per milligram with an 80% protein concentration will contain 400ug, 800ug, and 4.0 mg of powder in the 1 Unit, 2 Unit, and 10 Unit package sizes, respectively. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t5398#product-documenation
T5398
Transglutaminase from guinea pig liver
lyophilized powder, ≥1.5 units/mg protein
Sinonimo/i:
Protein-Glutamine-γ-Glutamyltransferase, Protein-glutamine:amine γ-glutamyltransferase
Scegli un formato
179,00 €
Scegli un formato
About This Item
179,00 €
Prodotti consigliati
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
≥1.5 units/mg protein
PM
76.6 kDa
Composizione
Protein, ≥80% modified Warburg-Christian
Solubilità
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Hello , how much grams are in one Unit Transglutaminase enzyme T5398 ? thanks very much kind regards Alex
1 risposta-