SAB4200073
Anti-Transglutaminase-2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-C polypeptide, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase, Anti-G-alpha-h, Anti-TG2, Anti-TGC, Anti-TGM2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~78 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed and paraffin embedded human placenta
immunoprecipitation (IP): 15-30 μg using human placenta extracts
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using U87 cells
western blot: 1-2 μg/mL using U87 cell extracts
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TGM2(7052)
Descrizione generale
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunohistochemistry