T5134
(±)-α-Tocopherol nicotinate
Sinonimo/i:
Vitamin E nicotinate
Saggio
≥98%
Stato
solid or liquid
Colore
white to yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)c3cccnc3)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C35H53NO3/c1-24(2)13-9-14-25(3)15-10-16-26(4)17-11-20-35(8)21-19-31-29(7)32(27(5)28(6)33(31)39-35)38-34(37)30-18-12-22-36-23-30/h12,18,22-26H,9-11,13-17,19-21H2,1-8H3/t25-,26-,35-/m1/s1
MSCCTZZBYHQMQJ-AZAGJHQNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?