Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 454,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H30N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.60
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
454,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccc(NC(=S)N2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C27H30N2O2S/c1-2-31-25-15-13-24(14-16-25)28-26(32)29-19-17-23(18-20-29)27(30,21-9-5-3-6-10-21)22-11-7-4-8-12-22/h3-16,23,30H,2,17-20H2,1H3,(H,28,32)
InChI key
PMEQBGAGFZDWQX-UHFFFAOYSA-N
Application
SF-11 may be used in NPY Y2 receptor-mediated studies.
Biochem/physiol Actions
Radioligand studies reveal that SF-11 also targets 5-HT2B and dopamine transporter.1
SF-11 is a potent, selective NPY Y2 receptor antagonist; brain-penetrant.
Features and Benefits
This compound is featured on the Neuropeptide Y Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: soluble >5 mg/mL at 60 °C |
| color white to off-white | color - | color white to beige | color white |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?