T4577
Terodiline hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
Bicor, N-(1,1-Dimethylethyl)-alpha-methyl-gamma-phenylbenzenepropamine hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CC(CC(c1ccccc1)c2ccccc2)NC(C)(C)C
InChI
1S/C20H27N.ClH/c1-16(21-20(2,3)4)15-19(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,16,19,21H,15H2,1-4H3;1H
RNGHAJVBYQPLAZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CACNA1A(773) , CACNA1B(774) , CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1E(777) , CACNA1F(778) , CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911) , CACNA1S(779) , CACNA2D1(781) , CACNA2D2(9254) , CACNA2D3(55799) , CACNA2D4(93589) , CACNB1(782) , CACNB2(783) , CACNB3(784) , CACNB4(785) , CACNG1(786) , CACNG2(10369) , CACNG3(10368) , CACNG4(27092) , CACNG5(27091) , CACNG6(59285) , CACNG7(59284) , CACNG8(59283) , CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offers many products related to calcium channels for your research needs.