T4330
Endonucleasi
recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
Endonuclease from Serratia marcescens
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Serratia marcescens
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Forma fisica
liquid
Concentrazione
≥200,000 units/mL
tecniche
DNA purification: suitable
Compatibilità
suitable for cell lysis
applicazioni
life science and biopharma
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 2