Documenti fondamentali
SBR00051
Sigma-Aldrich
Trizma® cloridrato
pH 8.5, DNase and Microbial DNA free, 10 mM
Sinonimo/i:
TRIS, TRIS HCl, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometano cloridrato
Scegli un formato
100 ML
67,70 €
67,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
67,70 €
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.60
Beilstein:
3675235
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
67,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Concentrazione
10 mM
pH
8.5
Intervallo di pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
10 mM Trizma® hydrochloride (pH 8.5) is a widely used buffer in molecular biology applications such as nucleic acid extraction and purification. No mixing or pH adjustment is necessary. Guaranteed accuracy for this buffer is ± 0.2 pH units at 25°C.
Applicazioni
Trizma® hydrochloride solution can be used:
  • As an elution buffer after PCR cleanup
  • As an elution buffer after DNA extraction
Nota sulla preparazione
Allow the buffer to reach room temperature before use.
Altre note
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, a ogni °C di diminuzione della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre a ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di 0,03-0,05 unità di pH. Per applicazioni che necessitano di estrema precisione, utilizzare un pH-metro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Prepared with BioUltra Trizma Base for molecular biology in 18 megaohm UV irradiated water. pH-adjusted and 0.2 μm filtered. The buffer was tested by 35 cycles of PCR for prokaryotic and eukaryotic DNA contamination. To keep the buffer contamination-free, it is recommended to use gloves and barrier-tip pipettes for dispensing. Between uses, keep the bottle closed and refrigerated, away from areas where DNA samples and PCR products may be stored.
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)